Learn More
Testo™ 104-IR-, Zweifachfunktions-IR- und Einstechthermometer
Description
- Die ideale Lösung für alle Bereiche der Lebensmittelindustrie, von der Warenannahme bis hin zu Lebensmittelkontrollen
- Präziser 2-Punkt-Laser mit 10:1-Optik für genaue, fehlerfreie Messungen
- Besonders robuste Bauweise, für die Verwendung unter extremen Bedingungen und die tägliche Verwendung entwickelt
- Große, leicht ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Die mitgelieferten Farbstreifen tragen zur Vermeidung von Kreuzkontamination bei
- Scannt die Oberflächentemperatur einzelner Lebensmittel oder ganzer Paletten aus der Entfernung mit höchster Genauigkeit
- Wird ein Grenzwert über- oder unterschritten, kann die klappbare Einstechsonde auch die Kerntemperatur messen
- Lässt sich einfach in einer Hemdtasche verstauen
- Enthält Thermometer, Anwenderleitfaden, Kalibrierprotokoll, klebende Farbstreifen, Batterien
Spécification
Spécification
| Material | ABS-Kunststoff |
| Auflösung | 0.1°C |
| Gewicht (metrisch) | 197 g |
| Beschreibung | Schutzklasse IP65 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 °C bis +250 °C |
| Akkulaufzeit | 10 h |
| Akkutyp | 2x AAA |
| Genauigkeit | ±1 °C von −50° Zu −301.°C, ±0,5 °C von −30° Zu +99,9 °C ±1% mv für den verbleibenden Bereich |
| Display | LCD-Anzeige |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?