Learn More
Hellma™ Halb-Mikro-Küvette 104-QS, Quarzglas SUPRASIL, Schichtdicke 50 mm, PTFE-Falzd.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Semi-Mikrozelle |
| Kapazität (metrisch) | 1,4 mL |
| Material | Quarz Suprasil |
| Verschlussmaterial | PTFE |
| Innenbreite (metrisch) | 4mm |
| Menge | Je 1 |
| Schichtdicke | 50 mm |
| Wavelength Range | 200 bis 2.500 nm |
| Höhe (metrisch) | 45 mm |
| Breite (metrisch) | 12,5mm |