Beschreibung
- Fusselarm, 100 % silikonfrei und pH-stabil
- Perfekt für Arbeiten mit Lösemitteln, die Oberflächenvorbereitung oder die Reinigung mit aggressiven Chemikalien
- Die Abmessungen eines Tuchs betragen 15, 2 cm (L) x 22, 5 cm (B)
- Kombinierbar mit dem Wettask Spender für Wischtuchrollen (Art.-Nr. 7919)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Light-duty Industrial Wiper |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15.2 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 8.9 in. |
| Breite (metrisch) | 22.5 cm |
| Farbe | Weiß |
| Abmessungen (L x B) | 15,2 x 22.5 cm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | WETTASK™-Rollenwischerspender |