Learn More
KNF Neuberger™ Membranpumpe aus Aluminium/Chrom
Für Kontaminationsfreiheit bei Transfer, Kompression und Abpumpen. KNF™ Membranpumpen aus Aluminium/Chrom sind doppelköpfige, trockenlaufende Geräte und eignen sich für die verschiedensten Laboranwendungen.
Marke: KNF Neuberger™ 014814/016453
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferbar in verschiedenen Versionen, die sich in den Materialien unterscheiden, die mit den Medien in Kontakt kommen
- Gute chemische Beständigkeit
- Ideal für Probenahme-, Absaugung- und Kompressionsanwendungen
- Alle Pumpentypen basieren auf dem gleichen Arbeitsprinzip einer oszilierenden Membran im Pumpenkopf und bieten einen ölfreien, unkontaminierten und wartungsfreien Betrieb
Spezifikation
| Diaphragms, Valves, Joints, Screws | |
| 143 mm | |
| 150 w | |
| 40°C | |
| 30 L/min. | |
| 254 mm | |
| Membranpumpe |
| 230 V 50 Hz 150 w | |
| Aluminum, Chromium | |
| 8.2 kg | |
| 5°C | |
| 50 Hz | |
| 265 mm | |
| 230 V |