Learn More
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek™/HDPE Autoclave Stopper Bag
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17768477 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
3 x 6 in.
4 x 3 in.
8 x 5 in.
9 x 4 in.
10 x 6 in.
12 x 8 in.
22 x 4 in.
30 x 6 in.
14 x 14 in.
15 x 12 in.
16 x 16 in.
16 x 22 in.
18 x 13 in.
18 x 15 in.
18 x 24 in.
22 x 20 in.
24 x 18 in.
32 x 16 in.
35 x 10 in.
36 x 24 in.
38 x 12 in.
40 x 24 in.
48 x 28 in.
Kapazität (angloamerikanisch):
7 oz.
10 oz.
27 oz.
32 oz.
50 oz.
66 oz.
84 oz.
150 oz.
165 oz.
182 oz.
216 oz.
240 oz.
252 oz.
315 oz.
336 oz.
408 oz.
414 oz.
418 oz.
480 oz.
828 oz.
920 oz.
1296 oz.
Packungsgröße:
1000 Stück
125 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Kapazität (angloamerikanisch) unitSize
17768477 4 x 3 in. 7 oz. 1000 Stück
17778477 3 x 6 in. 10 oz. 1000 Stück
17788477 9 x 4 in. 27 oz. 500 Stück
17798477 22 x 4 in. 66 oz. 500 Stück
17708487 8 x 5 in. 32 oz. 500 Stück
17718487 10 x 6 in. 50 oz. 500 Stück
17728487 30 x 6 in. 150 oz. 500 Stück
17738487 12 x 8 in. 84 oz. 500 Stück
17748487 35 x 10 in. 315 oz. 500 Stück
17768487 15 x 12 in. 165 oz. 500 Stück
17788487 38 x 12 in. 418 oz. 500 Stück
17798487 18 x 13 in. 216 oz. 500 Stück
17708497 14 x 14 in. 182 oz. 500 Stück
17718497 18 x 15 in. 252 oz. 500 Stück
17728497 16 x 16 in. 240 oz. 500 Stück
17738497 32 x 16 in. 480 oz. 500 Stück
17748497 24 x 18 in. 408 oz. 500 Stück
17768497 22 x 20 in. 418 oz. 500 Stück
17788497 16 x 22 in. 336 oz. 500 Stück
17798497 18 x 24 in. 414 oz. 250 Stück
17708507 36 x 24 in. 828 oz. 250 Stück
17718507 40 x 24 in. 920 oz. 250 Stück
17728507 48 x 28 in. 1296 oz. 125 Stück
23 options
Product Code. 17768477
Brand: Keystone Cleanroom Products SBMGTVKHS0304
Only null left
Add to basket
Add to basket
Autoclave Stopper Bags for Steam Sterilization. Medical Grade DuPont Tyvek and HDPE film materials yields superior seal strength for stoppers, seals and heavy equipment parts.
  • Entwickelt für die Dampfsterilisation von pharmazeutischen Produktionsanlagen und Komponenten (Stopfen und Kappen)
  • 1073B Tyvek™ Seite ermöglicht das Eindringen von Dampf während der Sterilisation
  • Semitransparente HDPE-Filmseite
  • Stoßfestigkeit
  • Durchgehend starke, doppelt geschweißte Werksseitige Versiegelungen
  • Außergewöhnliche mikrobielle Barriere
  • Widerstandsfähig gegenüber Reißen und Durchstechen infolge von scharfen und schweren Maschinenteilen
  • Hergestellt und verpackt in einer gemäß ISO 6 kontrollierten Reinraumumgebung
  • Alle Lieferungen enthalten Konformitätszertifikate
Specifications
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (angloamerikanisch) 7 oz.
Zertifizierung/Konformität COC
Verschlusstyp Heißversiegelung
Farbe Weiß
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Dampfsterilisierung
Zur Verwendung mit (Geräte) Pharmazeutische Geräte
Material Tyvek
Sterilität Unsteril
Latexfrei Yes
Sterilisationsmethode Dampf-
Temperaturbereich (angloamerikanisch) <250°F
Temperaturbereich (metrisch) <125°C
Abmessungen (L x B) 4 x 3 in.
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,2 cm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 7,6 cm
Produkttyp Autoclave Bag