missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate, TRC
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| CAS | 58811-92-0 |
| Summenformel | C8 H10 O3 S . H2 O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dimethylbenzenesulfonic Acid Hydrate, SXA 60 Hydrate, m-Xylene-4-sulfonic Acid Hydrate, m-Xylenesulfonic Acid Hydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H10O3S.H2O/c1-6-3-4-8(7(2)5-6)12(9,10)11;/h3-5H,1-2H3,(H,9,10,11);1H2 |
| SMILES | O.Cc1ccc(c(C)c1)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,4-dimethylbenzenesulfonic acid;hydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 204.243 |
| Formelmasse | 204.0456 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur