Learn More
DL-Asparagine Monohydrate, TRC
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Asparagine hydrate |
| CAS | 69833-18-7 |
| Summenformel | C4 H8 N2 O3 . H2 O |
| Menge | 10 g |
| Synonym | DL-Asparagine hydrate, Asparagine, hydrate (1:1), Asparagine, monohydrate (9CI), DL-Asparagine, monohydrate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2 |
| SMILES | O.NC(CC(=O)N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | 2,4-diamino-4-oxobutanoic acid;hydrate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.13 |
| Formelmasse | 150.0641 |