Learn More
Formalin-d2 (20% w/w in H2O), CDN
Artikelnummer. 30317859
Click to view available options
Menge:
10 g
20 g
Packungsgröße:
10 Gramm
20 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30317859
Marke: CDN CDND510510G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Formaldehyde-d2
CAS 1664-98-8
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Summenformel C 2H2 O
Menge 10 g
Synonym Deuterated formaldehyde, Formalin-d2
InChI-Formel InChI=1 S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
SMILES [2 H]C(=O)[2 H]
IUPAC-Name dideuteriomethanone
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Formelmasse 32.0231 g/mol
Reinheit (%) 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 %