Learn More
Vinylphosphonic Acid, TRC
Artikelnummer. 30456046
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30456046 10 g 10 Gramm
1 options
Artikelnummer. 30456046
Marke: Toronto Research Chemicals TRCV45341510G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vinylphosphonic Acid
CAS 1746-03-8
Summenformel C2H5O3P
Menge 10 g
Synonym P-Ethenylphosphonic Acid, Ethenephosphonic Acid, Ethylenephosphonic Acid ITC 467 Vinylphosphonic Acid, Ethenyl-Phosphonic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C2H5O3P/c1-2-6(3,4)5/h2H,1H2,(H2,3,4,5)
SMILES OP(C=C)(O)=O
IUPAC-Name ethenylphosphonic acid
Molekulargewicht (g/mol) 108.03
Formelmasse 107.9976