Learn More
Chemsplash 10 g/m² Mop Cap, plissiert, doppelt genäht
Beschreibung
Doppelt genähte Einweg-Haubenhaube
- 10 Gramm Polypropylen-Vliesstoff
- Doppelt genäht
- Elastisch
- 21 in.
- Einheitsgröße
- PFAS-frei
Beschreibung: Die doppelt genähte Einweg-Haubenhaube besteht aus einem 10 g/m² schweren, blauen, atmungsaktiven Polypropylen-Vliesstoff, der am Rand elastisch ist, um eine einfache Anpassung an den Kopf zu gewährleisten. Doppelt genäht für zusätzliche Stabilität und 21 in. groß. Geeignet für alle Branchen, die Einweg-Kopfbedeckungen benötigen.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mob-Haube |
| Größe | 21 in. |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Blau |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Latexfrei | Ja |
| Sterilität | Unsteril |