Learn More
Chemsplash 10 g/m² Mop Cap, plissiert, doppelt genäht
Artikelnummer. 30058162
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Rot
Weiß
Packungsgröße:
2000 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
30058162 Weiß 2000 Stück
30058153 Blau 2000 Stück
30058226 Rot 2000 Stück
30058270 Grün 2000 Stück
30058149 Gelb 2000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30058162 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2516.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.95 €
    51.07 € / 2000 Stück
    Sparen 13.88 €
    21% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die doppelt genähte Einweg-Haubenhaube besteht aus einem 10 g/m² schweren, blauen, atmungsaktiven Polypropylen-Vliesstoff, der am Rand elastisch ist, um eine einfache Anpassung an den Kopf zu gewährleisten.
Doppelt genähte Einweg-Haubenhaube
  • 10 Gramm Polypropylen-Vliesstoff
  • Doppelt genäht
  • Elastisch
  • 21 in.
  • Einheitsgröße
  • PFAS-frei
Beschreibung: Die doppelt genähte Einweg-Haubenhaube besteht aus einem 10 g/m² schweren, blauen, atmungsaktiven Polypropylen-Vliesstoff, der am Rand elastisch ist, um eine einfache Anpassung an den Kopf zu gewährleisten. Doppelt genäht für zusätzliche Stabilität und 21 in. groß. Geeignet für alle Branchen, die Einweg-Kopfbedeckungen benötigen.
Spezifikation
Produkttyp Mob-Haube
Größe 21 in.
Material Polypropylen
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja