Learn More
Chemsplash 10 g/m² Mop Cap, plissiert, doppelt genäht
Beschreibung
Doppelt genähte Einweg-Haubenhaube
- 10 Gramm Polypropylen-Vliesstoff
- Doppelt genäht
- Elastisch
- 21 in.
- Einheitsgröße
- PFAS-frei
Beschreibung: Die doppelt genähte Einweg-Haubenhaube besteht aus einem 10 g/m² schweren, blauen, atmungsaktiven Polypropylen-Vliesstoff, der am Rand elastisch ist, um eine einfache Anpassung an den Kopf zu gewährleisten. Doppelt genäht für zusätzliche Stabilität und 21 in. groß. Geeignet für alle Branchen, die Einweg-Kopfbedeckungen benötigen.
Specifica
Specifica
| Produkttyp | Mob-Haube |
| Größe | 21 in. |
| Material | Polypropylen |
| Farbe | Rot |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Latexfrei | Ja |
| Sterilität | Unsteril |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.