Learn More
HUBER 10 l Thermofluid
Beschreibung
- Thermofluide für viele Temperieraufgaben
- Anzeige der bestmöglichen thermodynamischen und umwelttechnischen Eigenschaften
- Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb setzt die Einhaltung von Sicherheitsstandards voraus, um optimale Ergebnisse zu erzielen
- Viele Ausführungen haben eine höhere Maximaltemperatur, wenn sie in einer geschlossenen Unistat™ Anwendung eingesetzt werden
- Praktische 10 l-Dosen mit Silikon oder Synthetiköl für mittelgroße Lager- oder Arbeitsräume
Spezifikation
Spezifikation
| Temperaturbereich | -90 °C bis +55 °C bis 170 °C |
| Typ | Silikonöl |
| Menge | 10 l |
| Maximale Temperatur (metrisch) | 55 °C offenes Bad, 170 °C geschlossene Anwendungen (Unistats™) |
| Viskosität | 3 mm2/s. |