missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one, LoGiCal
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
(2S,3S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2 S,3 S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one |
| CAS | 42399-49-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | (2 S,3 S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H15 N O3 S |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Diltiazem Hydrochloride Imp. E (EP), Diltiazem Imp. E (EP), (2 S,3 S)-3-Hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-2,3-dihydro-1,5-benzothiazepin-4(5 H)-one, Diltiazem Hydrochloride Impurity E, Diltiazem Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H15NO3S/c1-20-11-8-6-10(7-9-11)15-14(18)16(19)17-12-4-2-3-5-13(12)21-15/h2-9,14-15,18 H,1H3,(H,17,19)/t14-,15+/m1/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)[C@@H]2 Sc3ccccc3NC(=O)[C@@H]2 O |
| IUPAC-Name | (2 S,3 S)-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-3,5-dihydro-2 H-1,5-benzothiazepin-4-one |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur