missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5,6-trans-Calcitriol, TRC

Artikelnummer. 30347495
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30347495

Marke: Toronto Research Chemicals TRCC14451010MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material trans-Calcitriol
CAS 73837-24-8
Summenformel C27 H44 O3
Menge 10 mg
Synonym 1,3-Cyclohexanediol, 4-methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aS)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-, (1R,3S,5E)-, 9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1,3,25-triol, (1α,3β,5E,7E)- (9CI), (1R,3S,5E)-4-Methylene-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aS)-octahydro-1-[(1R)-5-hydroxy-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene]-1,3-cyclohexanediol, 1,25-Dihydroxy-5,6-trans-vitamin D3, 1α,25-Dihydroxy-5,6-trans-vitamin D3, 5,6-trans-1α,25-Dihydroxyvitamin D3, trans-Calcitriol, 5,6-trans-Calcitriol
InChI-Formel InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11+/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1
SMILES C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C\3/C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C
IUPAC-Name (1R,3S,5E)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol
Molekulargewicht (g/mol) 416.64
Formelmasse 416.329
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt