Learn More
Acyclovir N-Ethyl-L-valinate, TRC
Artikelnummer. 30312462
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30312462 10 mg 10 Milligramm
1 options
Artikelnummer. 30312462
Marke: Toronto Research Chemicals TRCA61860510MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-Ethyl-L-valinate
CAS 1346747-69-0
Summenformel C15 H24 N6 O4
Menge 10 mg
Synonym L-Valine, N-ethyl-, 2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl ester, Valaciclovir Hydrochloride Imp. D (EP), Valacyclovir RC D (USP), USP Valacyclovir Related Compound D, GW388148, Ph Eur Valaciclovir Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1
SMILES CCN[C@@H](C(C)C)C(=O)OCCOCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N
IUPAC-Name 2-[(2-amino-6-oxo-1H-purin-9-yl)methoxy]ethyl (2S)-2-(ethylamino)-3-methylbutanoate
Molekulargewicht (g/mol) 352.39
Formelmasse 352.1859