missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Beta-Zearalenol-d4 (Major), TRC

Artikelnummer. 30454924
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30454924 10 mg 10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30454924

Marke: Toronto Research Chemicals TRCZ27047810MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material beta-Zearalenol-d4
CAS 1778735-09-3
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C18H20D4O5
Menge 10 mg
Synonym (3S,7S,11E)-3,4,5,6,7,8,9,10-Octahydro-7,14,16-trihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1-one-d4, (-)-β-Zearalenol-d4, β-trans-Zearalenol-d4
InChI-Formel InChI=1S/C18H24O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,14,19-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-,14-/m0/s1/i8D2,9D2
SMILES O=C1O[C@@H](C)CCC([2H])([2H])[C@@H](O)C([2H])([2H])CC/C=C/C2=CC(O)=CC(O)=C21
IUPAC-Name (2E,7S,11S)-6,6,8,8-tetradeuterio-7,15,17-trihydroxy-11-methyl-12-oxabicyclo[12.4.0]octadeca-1(18),2,14,16-tetraen-13-one
Molekulargewicht (g/mol) 324.4
Formelmasse 324.1875
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.