missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corticosterone, Lipomed

Artikelnummer. 30462071
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30462071

Marke: Lipomed LPMCOR162810

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Corticosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Corticosterone
CAS 50-22-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Corticosterone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H30 O4
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-, (11β)-, Corticosterone (8 CI), 11,21-Dihydroxyprogesterone, 11-Hydroxycorticoaldosterone, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H, Reichstein's substance H
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 C[C@H](O)[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 C(=O)CO
IUPAC-Name (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 S)-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 346.46
Menge 10 mg
Formelmasse 346.2144 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt