missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dextromethorphan, Lipomed

Artikelnummer. 30460252
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 30460252

Marke: Lipomed LPMDEX873FB10

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.

Dextromethorphan
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Dextromethorphan
CAS 125-71-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Dextromethorphan
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C18 H25 N O
Synonym Morphinan, 3-methoxy-17-methyl-, (9α,13α,14α)-, 9α,13α,14α-Morphinan, 3-methoxy-17-methyl- (8 CI), (9α,13α,14α)-3-Methoxy-17-methylmorphinan, (+)-3-Methoxy-17-methylmorphinan, (+)-Dextromethorphan, 3-Methoxy-17-methyl-9α,13α,14α-morphinan, Ba 2666, DEX, Dextromethorphan, Nodex, d-Methorphan
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES COc1ccc2C[C@H]3 [C@H]4 CCCC[C@@]4(CCN3C)c2c1
IUPAC-Name (1 S,9 S,10 S)-4-methoxy-17-methyl-17-azatetracyclo[7.5.3.01,10.02,7 ]heptadeca-2(7),3,5-triene
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 271.397
Menge 10 mg
Formelmasse 271.194 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt