missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DL-Tryptophan-d5 (major), TRC
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | DL-Tryptophan-d5 |
| Summenformel | C11H7D5N2O2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | (±)-Tryptophan-d5 (major), 1H-Indole-3-alanine-d5 (major), DL-α-Amino-3-indolepropionic Acid-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D,6D |
| SMILES | NC(C(O)=O)CC1=C([2H])NC2=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C21 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 209.26 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur