missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ethyl Maltol-d5, TRC
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl Maltol-d5 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C7 D5 H3 O3 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 2-Ethyl-3-hydroxy-4-pyrone-d5, 2-Ethyl-3-hydroxy-4H-pyran-4-one-d5, 2-Ethylpyromeconic Acid-d5, 3-Hydroxy-2-ethyl-1,4-pyrone-d5, 3-Hydroxy-2-ethyl-4-pyrone-d5, 3-Hydroxy-2-ethyl-gamma-pyrone-d5, Ethyl Maltol-d5, NSC 638851-d5, Veltol Plus-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O3/c1-2-6-7(9)5(8)3-4-10-6/h3-4,9H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=C(O)C(=O)C=CO1 |
| IUPAC-Name | 3-hydroxy-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)pyran-4-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 145.167 |
| Formelmasse | 145.079 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur