Learn More
Homosalate, LoGiCal
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Homosalate
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Homosalate |
| CAS | 118-56-9 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Homosalate |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C16 H22 O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Homosalate, Salicylic acid 3,3,5-trimethylcyclohexyl ester, 3,3,5-Trimethylcyclohexyl salicylate |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H22O3/c1-11-8-12(10-16(2,3)9-11)19-15(18)13-6-4-5-7-14(13)17/h4-7,11-12,17 H,8-10H2,1-3H3 |
| SMILES | CC1CC(CC(C)(C)C1)OC(=O)c2ccccc2O |
| IUPAC-Name | (3,3,5-trimethylcyclohexyl) 2-hydroxybenzoate |
| Mehr anzeigen |