Learn More
Lactose Monohydrate, LoGiCal
Artikelnummer. 30464128
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30464128
Marke: LoGiCal LGCFOR1485.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Lactose Monohydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-Lactose Monohydrate
CAS 5989-81-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-Lactose Monohydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H22 O11 . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Aeroflo 20, Aeroflo 65, Aeroflo 95, Flowlac 200, GranuLac 200, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M, Pharmatose 90 M
InChI-Formel InChI=1 S/C12H22O11.H2O/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17;/h3-20 H,1-2H2;1H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+;/m1./s1
SMILES O.OC[C@H]1 O[C@@H](O[C@H]2 [C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]2 CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1 O
IUPAC-Name (2 R,3 R,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2 R,3 S,4 R,5 R,6 S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxane-3,4,5-triol;hydrate
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 360.31
Menge 10 mg
Formelmasse 360.1268 g/mol