Learn More
Panobinostat, MedChemExpress
Beschreibung
Panobinostat (LBH589
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Panobinostat |
| Physikalische Form | Powder |
| CAS | 404950-80-7 |
| Farbe | Light Yellow |
| Menge | 10 mg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C21H23N3O2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| Synonym | LBH589 NVP-LBH589 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 57 mg/mL (163.12 mM) |
| Mehr anzeigen |