Learn More
Phenytoin, Lipomed
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Phenytoin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Phenytoin |
| CAS | 57-41-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Phenytoin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C15 H12 N2 O2 |
| Synonym | Hydantoin, 5,5-diphenyl- (8 CI), 5,5-Diphenyl-1 H-imidazolidine-2,4-dione, 5,5-Diphenyl-2,4-imidazolidinedione, 5,5-Diphenylhydantoin, 5,5-Diphenylimidazoline-2,4-dione, Aleviatin, DPH, Denyl, Di-Hydan, Di-Lan, Dihycon, Dilabid, Dintoina, Diphantoin, Diphedan, Diphenat, Diphenylan, Diphenylhydantoin, Ekko, Hidantal, Hydantol, Ipanten, Lehydan, Lepitoin, NSC 8722, Phenytek, Phenytin, Phenytoin, Phenytoine, Phenytoinum, Sodanton, Zentropil |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | O=C1NC(=O)C(N1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-Name | 5,5-diphenylimidazolidine-2,4-dione |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mehr anzeigen |