Learn More
Pregnenolone (3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one), LoGiCal
Artikelnummer. 30459469
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 30459469
Marke: LoGiCal LGCFOR0222.16
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
LoGiCal delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
Pregnenolone (3beta-Hydroxypregn-5-en-20-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pregnenolone
CAS 145-13-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pregnenolone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C21 H32 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 5-Pregnenolone, Arthenolone, Bina-Skin, Enelone, NSC 1616, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one, Delta5-Pregnene-3 beta-ol-20-one
InChI-Formel InChI=1 S/C21H32O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,15-19,23 H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
SMILES CC(=O)[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C
IUPAC-Name 1-[(3 S,8 S,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-3-hydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1 H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]ethanone
Industry Type Forensics
Molekulargewicht (g/mol) 316.48
Menge 10 mg
Formelmasse 316.2402 g/mol