Learn More
Risperidone, Lipomed
Artikelnummer. 30462479
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30462479
Marke: Lipomed LPMRSP124410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Risperidone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Risperidone
CAS 106266-06-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Risperidone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C23 H27 F N4 O2
Synonym Risperidone, 4 H-Pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one, 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)-1-piperidinyl]ethyl]-6,7,8,9-tetrahydro-2-methyl- (9 CI), 1,2-Benzisoxazole, 4 H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one deriv., R 64766, Risperdal, Spiron
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CC1=C(CCN2CCC(CC2)c3noc4cc(F)ccc34)C(=O)N5CCCCC5=N1
IUPAC-Name 3-[2-[4-(6-fluoro-1,2-benzoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2-methyl-6,7,8,9-tetrahydropyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 410.48
Menge 10 mg
Formelmasse 410.2118 g/mol