Learn More
Testosterone, Lipomed
Artikelnummer. 30463501
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30463501
Marke: Lipomed LPMTES84210
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lipomed delivers certified reference materials you can trust as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with precise documentation and expert support. From forensic to clinical labs, choose Lipomed for confidence, compliance, and analytical excellence.
Testosterone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Testosterone
CAS 58-22-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Testosterone
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C19 H28 O2
Synonym 17 beta-Hydroxyandrost-4-en-3-one, Testosterone, Testosterone Enantate Imp. D (EP), Testosterone Propionate Imp. C (EP), Testosterone Isocaproate Imp. A (EP), Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one, Delta4-Androsten-17 beta-ol-3-one
InChI-Formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES C[C@]12 CC[C@H]3 [C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34 C)[C@@H]1 CC[C@@H]2 O
IUPAC-Name (8 R,9 S,10 R,13 S,14 S,17 S)-17-hydroxy-10,13-dimethyl-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one
Industry Type Pharmaceutical
Molekulargewicht (g/mol) 288.42
Menge 10 mg
Formelmasse 288.2089 g/mol