Learn More
Thiamphenicol-methyl-d3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiamphenicol-methyl-d3 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C12H12D3Cl2NO5S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Thiamphenicol-methyl-d3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1/i1D3 |
| SMILES | ClC(Cl)C(N[C@H2](CO)[C@H](O)C1=CC=C(S(=O)(C([2H])([2H])[2H])=O)C=C1)=O |
| IUPAC-Name | 2,2-dichloro-N-((1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-((methyl-d3)sulfonyl)phenyl)propan-2-yl)acetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 359.23 |
| Formelmasse | 358.02 |
| Mehr anzeigen |