missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thiophanate-methyl-d6, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thiophanate-methyl-d6 |
| CAS | 1398065-77-4 |
| Summenformel | C12 H8 D6 N4 O4 S2 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | N,N'-[1,2-Phenylenebis(iminocarbonothioyl)]biscarbamic-d6 Acid C,C'-Dimethyl Ester, 4,4'-o-Phenylenebis[3-thioallophanic-d6 Acid Dimethyl Ester, 1,2-Bis[3-(methoxycarbonyl)-2-thioureido]benzene-d6, 3336G-d6, Caligran-d6, Cercobin M 70-d6, Cercobin Methyl-d6, Cycosin-d6, Dimethyl 4,4'-o-Phenylenebis(3-thioallophanate)-d6, Easout-d6, Enovit M 70-d6, Enovit Super-d6, Enovit-methyl-d6, F 6385-d6, Fungo-d6, Methyl topsin-d6, Methylthiofanate-d6, Methylthiophanate-d6, Metoben-d6, Mildothane-d6, NF 44-d6, NSC 170811-d6, Neotopsin-d6, Thiopan-d6, Thiophanate methyl-d6, Tops-d6, Topsin 500SC-d6, Topsin M 70WP-d6, Topsin MD-d6, Topsin Methyl-d6, o-Bis(3-methoxycarbonyl-2-thioureido)benzene-d6 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H14N4O4S2/c1-19-11(17)15-9(21)13-7-5-3-4-6-8(7)14-10(22)16-12(18)20-2/h3-6H,1-2H3,(H2,13,15,17,21)(H2,14,16,18,22)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])OC(=O)NC(=S)Nc1ccccc1NC(=S)NC(=O)OC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-Name | trideuteriomethyl N-[[2-(trideuteriomethoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 348.43 |
| Formelmasse | 348.0833 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?