missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tolylfluanide-d7 (Major), TRC

Artikelnummer. 30450096
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30450096 10 mg 10 Milligramm
30449180 1 mg 1 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30450096

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT53673210MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Tolylfluanide-d7
Summenformel C10H6D7Cl2FN2O2S2
Menge 10 mg
Synonym 1,1-Dichloro-N-[(dimethylamino)sulfonyl]-1-fluoro-N-(4-methylphenyl)methanesulfenamide-d7, N-[(dichlorofluoromethyl)thio]-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide-d7, BAY 5712a-d7, Bayer 5712a-d7, Dichlofluanid-methyl-d7, Euparen M-d7, Euparen Multi-d7, Folicur multi-d7, GORI 28-d7, Melody Multi-d7, N-Dichlorofluoromethylthio-N',N'-dimethyl-N-p-tolylsulfamide-d7, N'-Dichlorofluoromethylthio-N,N-dimethyl-N'(p-tolyl)sulfamide-d7, Preventol A 5S-d7, Tolilfluanide-d7, Tolylfluanid-d7
InChI-Formel InChI=1S/C10H13Cl2FN2O2S2/c1-8-4-6-9(7-5-8)15(18-10(11,12)13)19(16,17)14(2)3/h4-7H,1-3H3/i1D3,4D,5D,6D,7D
SMILES FC(Cl)(Cl)SN(S(N(C)C)(=O)=O)C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])([2H])[2H])C([2H])=C1[2H]
Molekulargewicht (g/mol) 354.3
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.