Learn More
(+/-)-trans-1,2-Bis(2-mercaptoacetamido)cyclohexane, TRC
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (+/-)-trans-1,2-Bis(2-mercaptoacetamido)cyclohexane |
| CAS | 257641-01-3 |
| Summenformel | C10 H18 N2 O2 S2 |
| Menge | 10 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H18N2O2S2/c13-9(5-15)11-7-3-1-2-4-8(7)12-10(14)6-16/h7-8,15-16H,1-6H2,(H,11,13)(H,12,14)/t7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | SCC(=O)N[C@@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)CS |
| IUPAC-Name | 2-sulfanyl-N-[(1R,2R)-2-[(2-sulfanylacetyl)amino]cyclohexyl]acetamide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 262.39 |
| Formelmasse | 262.081 |