missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trifluralin-(dipropyl-d14), TRC

Artikelnummer. 30451109
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30451109 10 mg 10 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30451109

Marke: Toronto Research Chemicals TRCT79355210MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Trifluralin D14 (di-n-propyl D14)
CAS 347841-79-6
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C13 2H14 H2 F3 N3 O4
Menge 10 mg
Synonym Benzenamine','2,6-dinitro-N,N-di(propyl-d7)-4-(trifluoromethyl)- (9CI), 2,6-Dinitro-N,N-di(propyl-d7)-4-(trifluoromethyl)benzenamine, 2,6-Dinitro-N,N-di(propyl-d7)-4-(trifluoromethyl)aniline, Trifluralin-d14, Trifluralin D14 (di-n-propyl D14), Trifluralin-D14 (N,N-dipropyl-D14)
InChI-Formel InChI=1S/C13H16F3N3O4/c1-3-5-17(6-4-2)12-10(18(20)21)7-9(13(14,15)16)8-11(12)19(22)23/h7-8H,3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(c1c(cc(cc1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-Name N,N-bis(1,1,2,2,3,3,3-heptadeuteriopropyl)-2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol) 349.37
Formelmasse 349.1972
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.