Learn More
Valine (L-Valine), LoGiCal
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Beschreibung
Valine (L-Valine)
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | L-Valine |
| CAS | 72-18-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | L-Valine |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C5 H11 N O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | Valine, (S)-2-amino-3-methylbutanoic acid, (+)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (2 S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutanoic acid, (S)-2-Amino-3-methylbutyric acid, (S)-Valine, (S)-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, 2-Amino-3-methylbutanoic acid, 7: PN: US20090069547 PAGE: 10 claimed protein, 80: PN: EP2071334 SEQID: 89 claimed protein, 80: PN: WO2009077864 SEQID: 89 claimed protein, L-(+)-alpha-Aminoisovaleric acid, L-alpha-Amino-beta-methylbutyric acid, NSC 76038, Phenylalanine Impurity D |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4 H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC-Name | (2 S)-2-amino-3-methylbutanoic acid |
| Mehr anzeigen |