Learn More
Wiskostatin, TRC
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Wiskostatin |
| CAS | 253449-04-6 |
| Summenformel | C17H18Br2N2O |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | 1-(3,6-Dibromo-9H-carbazol-9-yl)-3-(dimethylamino)propan-2-ol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H18Br2N2O/c1-20(2)9-13(22)10-21-16-5-3-11(18)7-14(16)15-8-12(19)4-6-17(15)21/h3-8,13,22H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | BrC1=CC2=C(N(CC(CN(C)C)O)C3=C2C=C(Br)C=C3)C=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 426.15 |
| Formelmasse | 423.9786 |