Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Braunglasfläschchen
Artikelnummer. 12493668
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Hellblau
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Verschlussfarbe unitSize
12493668 Ja Schwarz 100 Stück
12413658 Nein Weiß 100 Stück
12423658 Ja Weiß 100 Stück
12483668 Nein Schwarz 100 Stück
12443608 Ja Hellblau 100 Stück
5 options
Artikelnummer. 12493668
Marke: Thermo Scientific™ C401067AW
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National Komfort-Kits mit 10 mm-Braunglasfläschchen (montiert) enthält 100 Braunglasfläschchen mit montierten 100 Gewindekappen und Septa. Verpackt in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
  • Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
  • Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Beschreibung Braunglas mit Beschriftungsfeld; schwarze Kappe; Septum aus PTFE/Silikon
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: C4010-2W, Verschluss: C4010-35BLK
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 10/425 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 10/425 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.