Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Braunglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Braunglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
63.29 € - 78.45 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Farbe | Braun |
Material | Glas, PTFE, Silikon |
Vorgeschlitzt | Nein |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Marking Spot | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
12413658
|
Thermo Scientific™
C4010-57A |
10/425 mm | 2 ml | Weiß | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12423658
|
Thermo Scientific™
C4010-57AW |
10/425 mm | 2 ml | Weiß | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12483668
|
Thermo Scientific™
C4010-67A |
10/425 mm | 2 ml | Schwarz | Nein |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12493668
|
Thermo Scientific™
C4010-67AW |
10/425 mm | 2 ml | Schwarz | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
12443608
|
Thermo Scientific™
C4010-017AW |
10/425 mm | 2 ml | Hellblau | Ja |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko von Kontaminationen. Jedes dieser Thermo Scientific™ National Komfort-Kits mit 10-mm-Braunglasfläschchen (montiert) enthält 100 Braunglasfläschchen mit montierten 100 Gewindekappen und Septa. Verpackt in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
- Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
Spezifikation
12 mm | |
Glas, PTFE, Silikon | |
2 ml | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung) | |
10/425 mm |
Braun | |
Nein | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
10/425 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.