Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, montiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
- Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Hellblau |
| Beschreibung | Klarglas mit Beschriftungsfeld; hellblaue Kappe; Septum aus PTFE/Silikon |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Glas, PTFE, Silikon |
| Vorgeschlitzt | No |
| Volumen (metrisch) | 2 ml |
| Septum | PTFE/Silikon |
| Enthält | Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-60A |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.