Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen
Artikelnummer. 12473668
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Verschlussfarbe:
Hellblau
Schwarz
Weiß
Septum:
PTFE/Silikon
PTFE/Silikon, Shimadzu
Rotes PTFE/weißes Silikon
Weißes reines PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Verschlussfarbe Septum unitSize
12473668 Nein Schwarz PTFE/Silikon 100 Stück
11311660 Nein Hellblau Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
12473628 Ja Hellblau Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
11993489 Nein Hellblau Weißes reines PTFE 100 Stück
12403658 Nein Weiß Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
12433658 Ja Weiß PTFE/Silikon, Shimadzu 100 Stück
12403678 Ja Schwarz PTFE/Silikon 100 Stück
12453608 Ja Hellblau PTFE/Silikon 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 12473668
Marke: Thermo Scientific™ C401067
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, montiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
  • Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
  • Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
  • Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
  • Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Schwarz
Beschreibung Klarglas; schwarze Kappe; PTFE/Silikon-Septum
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum PTFE/Silikon
Enthält Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-35BLK
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 10/425 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 10/425 mm
Durchmesser (metrisch) Öffnung 8.5 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Montiertes Komfort-Kit mit Schraubfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.