Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 10-mm-Klarglasfläschchen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
67.50 € - 77.30 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Vorgeschlitzt | Nein |
Volumen (metrisch) | 2 ml |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Verschlussfarbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11311660
|
Thermo Scientific™
C4010-17 |
Klarglas; hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 2 ml | Hellblau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12473628
|
Thermo Scientific™
C4010-17W |
Klarglas mit Beschriftungsfeld, hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 2 ml | Hellblau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11993489
|
Thermo Scientific™
C4010-21 |
Klarglas; hellblaue Kappe; Septum aus weißem reinem PTFE | 2 ml | Hellblau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12403658
|
Thermo Scientific™
C4010-57 |
Klarglas; weiße Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon | 2 ml | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12433658
|
Thermo Scientific™
C4010-57W |
Klarglas mit Beschriftungsfeld; weiße Kappe; Shimadzu Septum aus PTFE/Silikon | 2 ml | Weiß |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12473668
|
Thermo Scientific™
C4010-67 |
Klarglas; schwarze Kappe; PTFE/Silikon-Septum | 2 ml | Schwarz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12403678
|
Thermo Scientific™
C4010-67W |
Klarglas mit Beschriftungsfeld; schwarze Kappe; Septum aus PTFE/Silikon | 2 ml | Schwarz |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12453608
|
Thermo Scientific™
C4010-017W |
Klarglas mit Beschriftungsfeld; hellblaue Kappe; Septum aus PTFE/Silikon | 2 ml | Hellblau |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Sparen Sie Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Kontaminationsrisiko. Jedes dieser Thermo Scientific™ National™ Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen enthält 100 Klarglasfläschchen, montiert mit 100 Gewindekappen und Septa. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln.
- Vormontierte Kits enthalten 100 Fläschchen mit aufgesetzten Verschlusskappen und Septa
- Verpackt in praktischer Fläschchenbox mit durchsichtigem Deckel oder in Polybeuteln
- Die Fläschchentabletts sind für eine einfache Lagerung stapelbar
- Die Aufbewahrungsbox lagert die Fläschchen zum einfachen Befüllen und zur Beibehaltung der Proben-Reihenfolge in einer aufrechten Position
Spezifikation
12 mm | |
Nein | |
100 | |
Polypropylen | |
32 mm | |
10/425 mm |
Durchsichtig | |
2 ml | |
2 ml | |
Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung) | |
10/425 mm |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.