Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Artikelnummer. 12433648
Click to view available options
Farbe:
Hellblau
Rot
Schwarz
Weiß
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon, vorgeschlitzt
Keine
PTFE/Gummi
PTFE/PE-Schaumstoffeinlage
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon, sternförmig geschlitzt
Rotes PTFE/weißes Silikon, weich
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Farbe (Dichtung):
Blau/weiß
Keine Dichtung
Rot/Weiß
Schwarz
Weiß/Elfenbein/Rot
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Artikelnummer. 12433648
Marke: Thermo Scientific™ C401030A
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
10-mm-Schraubverschlüsse mit weiter Öffnung und Septen sind mit einem 10-425-Gewinde ausgestattet und in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren Anwendungsanforderungen erhältlich.
Thermo Scientific™ National™ 10 mm-Gewindekappen mit weiter Öffnung und Septa verfügen über ein 10-425-Gewinde und sind mit einer Vielzahl von Autosamplern kompatibel. Sie sind in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich.
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
  • Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe (Dichtung) Weiß/Elfenbein/Rot
Beschreibung Hellblau; Septa: Elfenbeinfarbenes PTFE/rotes Gummi
Farbe Hellblau
Material PTFE, Naturkautschuk, Polypropylen
Vorgeschlitzt No
Septum PTFE/Gummi
Produktlinie National
Menge 100
Dicke (metrisch) 1,0 mm
Typ Schraubkappe, oben offen
Verschlussgröße 10 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 10-425 Fläschchen mit Schraubgewinde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.