Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Gewindekappen für Autosamplerfläschchen
Description
Thermo Scientific™ National™ 10 mm-Gewindekappen mit weiter Öffnung und Septa verfügen über ein 10-425-Gewinde und sind mit einer Vielzahl von Autosamplern kompatibel. Sie sind in einem Sortiment an Ausführungen passend zu Ihren HPLC-, GC- oder IC-Anwendungen erhältlich.
- Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
- Verschlusskappen zur Lagerung besitzen eine feste Oberseite und eine bereits eingesetzte PTFE-Dichtungseinlage
Specifications
Specifications
| Farbe (Dichtung) | Rot/Weiß |
| Beschreibung | Rot; Septa: Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Farbe | Rot |
| Material | PTFE, Silikon, Polypropylen |
| Vorgeschlitzt | No |
| Septum | Rotes PTFE/weißes Silikon |
| Produktlinie | National |
| Menge | 1000 |
| Dicke (metrisch) | 1,3 mm |
| Verschlussgröße | 10 mm |
| Show More |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.