Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 11917318
Click to view available options
Volumen (metrisch):
450 μl
1,5 ml
2,0 ml
Marking Spot:
Ja
Nein
Einsatztyp:
150 μl Behälter
350 μl eingeschmolzener Einsatz
Keine
Material:
Glas
Packungsgröße:
100 PCS
100 Stück
Artikelnummer. 11917318
Marke: Thermo Scientific™ C4010LV1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Einige Fläschchen weisen eine Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf
  • Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
Kompatibel mit Autosamplern*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Durchmesser (metrisch) Öffnung 9 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Transparent
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 450 μl
Enthält Klarglas mit 350-μl-Einsatz
Einsatztyp 350 μl eingeschmolzener Einsatz
Rückstandsvolumen (metrisch) <2 μl
Basisausführung Fläschchen mit Einsatz
Gesamtvolumen (metrisch) 450 μl
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 32 mm
Menge 100
Typ Fläschchen mit Schraubgewinde
Verschlussgröße 10-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 350 μl
Show More Show Less
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.