Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
18.95 € - 101.00 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
---|---|
Farbe | Transparent |
Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
Material | Glas |
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10171962
|
Thermo Scientific™
C4010-1 |
Klarglas; 2 ml | 2,0 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12443638
|
Thermo Scientific™
C4010-1W |
Klarglas; Beschriftungsfeld; 2 ml | 2,0 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11917318
|
Thermo Scientific™
C4010-LV1 |
Klarglas; 2 ml/350 μl-Einsatz | 450 μl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12433718
|
Thermo Scientific™
C4010-V1 |
Micro-V, konisches 1,5-ml-Klarglas-MicroVial mit 150 μl-Reservoir, Autosampler | 1,5 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12463708
|
Thermo Scientific™
C4010-S1 |
Klarglas; Silanisiert; 2 ml | 2,0 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12201162
|
Thermo Scientific™
C4010-S1W |
Klarglas; silanisiert; Beschriftungsfeld; 2 ml | 2,0 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Wählen Sie aus einer Vielzahl an Thermo Scientific™ 10-mm-Klarglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung, hergestellt aus Klarglas (Typ 1, Klasse A) und ausgestattet mit 10-425-Gewinde.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Einige Fläschchen weisen eine Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
Kompatibel mit Autosamplern*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
* Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
Spezifikation
12 mm | |
12 mm | |
Schraubverschluss | |
100 |
Transparent | |
Glas | |
32 mm | |
10-425 |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.