Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit unmontierten, transparenten 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. p-6062376
Change view
Click to view available options
Verschlussgröße:
10/425 mm
Volumen (metrisch):
2 ml
Verschlussfarbe:
Hellblau
Schwarz
Weiß
Enthält:
Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-35W
Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-60A
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-35W
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-55BLK
Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-60A
Packungsgröße:
100 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verschlussgröße Volumen (metrisch) Verschlussfarbe Enthält unitSize
12463678 10/425 mm 2 ml Hellblau Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-60A 100 Stück
12403688 10/425 mm 2 ml Hellblau Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-60A 100 Stück
12423698 10/425 mm 2 ml Weiß Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-35W 100 Stück
12453698 10/425 mm 2 ml Weiß Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-35W 100 Stück
12473698 10/425 mm 2 ml Schwarz Fläschchen: C4010-1W, Verschluss: C4010-55BLK 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12463678 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C401088
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa.
Thermo Scientific™ National Komfort-Kits mit 10 mm-Klarglasfläschchen (unmontiert) sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren das Kontaminationsrisiko. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Wiederverwendbare Tabletts mit zwei Fächern schützen Fläschchen und Verschlüsse und halten zusammengehörige Artikel zusammen. Durchsichtige Tabletts gewährleisten, dass vorhandene Artikel auch ohne Öffnen der Schubladenbox auf einen Blick zu sehen sind.
  • Aufbewahrungsbox mit zwei Fächern für den Labortisch
  • I-D™ Fläschchen haben ein Beschriftungsfeld mit Graduierungen
  • Alle Elemente werden griffbereit und staubgeschützt aufbewahrt
  • Verschlusskappen mit Septa sind nicht auf die Fläschchen aufgesetzt (verpackt in separatem Polybeutel)
Lieferumfang:
100 Fläschchen und 100 Verschlusskappen mit eingesetzten Septen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Hellblau
Beschreibung Klarglas; hellblaue Kappe; Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon/rotem PTFE; 2 ml
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Volumen (metrisch) 2 ml
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Enthält Fläschchen: C4010-1, Verschluss: C4010-60A
Anzahl pro Packung 100
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 8,5-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 10/425 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) Nein
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Komfort-Kit mit nicht montierten Schraubverschlussfläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.