Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Autosampler-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde
Artikelnummer. 11943426
Click to view available options
Volumen (metrisch):
600 μl
750 μl
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 11943426
Marke: Thermo Scientific™ C401014
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese chemisch inerten 10-mm-Fläschchen aus Polypropylen sind für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.
Wählen Sie aus unserem Sortiment an chemisch inerten Polypropylenfläschchen, die für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet sind. Diese 10-mm-Kunststofffläschchen mit Schraubgewinde bieten für einige Anwendungen eine preisgünstige Alternative zu Glas. Sie sind aus hochwertigem, GC-getestetem Polypropylen mit 10-425-Gewinde gefertigt. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, sind Kunststofffläschchen unter Umständen besser geeignet als konventionelle Fläschchen aus Glas. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Präzisionsgeformte Spitzen für maximale Probenwiederverwendung bei Applikationen mit begrenztem Volumen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 750 µl-Fläschchen mit hoher Rückgewinnung, hochreines Polypropylen
Durchmesser (metrisch) Öffnung 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 750 μl
Einsatztyp Reservoir
Rückstandsvolumen (metrisch) <70 μl
Arbeitsvolumen (metrisch) 750 μl
Basisausführung Reservoirbasis
Gesamtvolumen (metrisch) 750 μl
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100
Verschlussgröße 10-425
Marking Spot Nein
Volume (Metric) Usable 550 μl
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Fläschchen mit 10-425-Schraubgewinde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.