Learn More
Biochrom Quarz-Mikrovolumenküvette
Beschreibung
- 10 mm Quarzküvette
- 40 μL Arbeitsvolumen, reduzierte Höhe
- Zur Verwendung mit Ultrospec 2100 Pro
- Benötigt zylindrischen Zellenhalter 80-2106-10.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 40 μl |
| Material | Quarz |
| Schichtdicke | 10 mm |
| Wavelength Range | 190 bis 1.100 nm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Spektralphotometer, Photometer |
| Breite (metrisch) | 12 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Spektralphotometrische Messungen |
| Form | Quadratisch oder rechteckig |
| Durchmesser (metrisch) | 12 mm |