Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Artikelnummer. 12413648
Click to view available options
Volumen (metrisch):
450 μl
2,0 ml
Material:
Amber Glass, Glas
Glas
Marking Spot:
Ja
Nein
Einsatztyp:
350 μl eingeschmolzener Einsatz
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 12413648
Marke: Thermo Scientific™ C40102W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Treffen Sie Ihre Wahl unter diesen für eine Vielzahl an Autosamplern geeigneten hochwertigen Braunglasfläschchen.
Treffen Sie Ihre Wahl unter diesen für eine Vielzahl an Autosamplern geeigneten hochwertigen Braunglasfläschchen. Die Thermo Scientific™ 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung sind aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und mit einem 10-425 Gewinde versehen.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse 
  • Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
  • Einige Fläschchen weisen eine Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf
  • Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
  • Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
  • Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
Kompatibel mit Autosamplern*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Braunglas; Beschriftungsfeld; 2 ml
Durchmesser (metrisch) Öffnung 10 mm
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 12 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 2,0 ml
Einsatztyp Keine
Rückstandsvolumen (metrisch) < 170μL
Basisausführung Flachboden
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlusstyp Schraubverschluss
Menge 100
Verschlussgröße 10-425
Marking Spot Ja
Volume (Metric) Usable 1,5 ml
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Fläschchen mit 10-425-Schraubgewinde
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.