Learn More
Thermo Scientific™ 10-mm-Braunglasfläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung
Description
Treffen Sie Ihre Wahl unter diesen für eine Vielzahl an Autosamplern geeigneten hochwertigen Braunglasfläschchen. Die Thermo Scientific™ 10-mm-Fläschchen mit Schraubgewinde und weiter Öffnung sind aus hochwertigem 51A Braunglas (Typ 1, Klasse B) hergestellt und mit einem 10-425 Gewinde versehen.
- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Einige Fläschchen weisen eine Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
Wählen Sie den passenden Einsatz für Ihre Probe
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsätze minimieren Probenverlust
Kompatibel mit Autosamplern*
Jasco™
PerkinElmer™
Shimadzu™
Varian™
Waters™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
Spécification
Spécification
| Beschreibung | Braunglas; Silanisiert; Beschriftungsfeld; 2 ml |
| Durchmesser (metrisch) Öffnung | 10 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 2,0 ml |
| Einsatztyp | Keine |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | < 170μL |
| Basisausführung | Flachboden |
| Afficher plus |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.