Learn More
Invitrogen™ Assay Buffer (10X)
Artikelnummer. 10397784
Click to view available options
Menge:
150 ml
Packungsgröße:
150 Milliliter
Artikelnummer. 10397784
Marke: Invitrogen™ T2187
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Wird in Immunassays und in Western und Southern Blotting für alkalische Phosphatase Tropix™ Substratkonjugate verwendet.
  • Menge: 150 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Assaypuffer
Menge 150 ml
Form Flüssig
Substrattyp Tropix
Inhalt und Lagerung Bewahren Sie das Produkt bei 4 °C auf.
Versandbedingung Raumtemperatur